主要文件
DEN2014
密度标准品(20℃)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.6226 g/mL at 20 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
according to ASTM® D1480
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
密度
1.6226 g/mL at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
形式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请注意,本页所述的值是名义上的。当前批次所有Paragon密度标准品的所有验证数据都可以Paragon Scientific网页上找到
應用
该密度标准物质(CRM,有证标准物质)用于校准密度测量设备,测量材料在20°C的检测温度下呈液态。
特點和優勢
  • 由UKAS ISO 17025和ISO 17034认可实验室生产和验证
  • 相关不确定度+/- 0.01%
  • 认证密度值符合ASTM D1480要求
  • 防窃启包装保证运送安全
  • 全息标记防伪
  • 遵循ASTM和IP试验方法
  • 附带分析证书(CoA),提供有关有效期和储存条件的信息,便于有效审计
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)