BP771
Dantrolene sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
Dantrolene
sodium salt hydrate sodium salt hemi(heptahydrate), 1-[(5(p-Nitrophenyl)furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt hemi(heptahydrate)
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
dantrolene
形狀
solid
品質
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[N+](=O)([O-])c4ccc(cc4)c5[o]c(cc5)\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O.[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
InChI 密鑰
LTWQNYPDAUSXBC-CDJGKPBYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
包裝
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3