主要文件
BCR637
人血清(Al、Se、Zn)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
生物源
human
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
clinical testing
形式
matrix material
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
相关类别
分析報告
For more information please see:
BCR637
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)