主要文件
BCR522
牛血液溶胞产物(氰化高铁血红蛋白)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
分析報告
For more information please see:
BCR522
其他說明
可能实行销售限制
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3