Merck
BCR340
苯并[b]萘并[1,2-d]呋喃
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10O
CAS号:
分子量:
218.25
Beilstein:
157047
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc2c(c1)ccc3oc4ccccc4c23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10H
InChI 密鑰
XVWNNQQHTXDOLJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
For more information please see:
BCR340
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)