主要文件
BCR162R
大豆-玉米油混合物(脂肪酸组成)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
分析報告
For more information please see:
BCR162R
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Lipids and Fatty acids: 16:0 (n-hexadecanoic acid), Stearic acid, 9c-18:1 (n-octadecenoic acid), 9c,12c-18:2 (n-octadecadienoic acid), 9c,12c,15c-18:3 (n-octadecatrienoic acid)
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)