Merck
BCR152
二苯并[a,i]吖啶
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H13N
CAS号:
分子量:
279.33
Beilstein:
209225
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc2cc3nc4ccc5ccccc5c4cc3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-2-7-16-13-21-17(11-15(16)6-1)12-19-18-8-4-3-5-14(18)9-10-20(19)22-21/h1-13H
InChI 密鑰
MRXMZJQYYWLOCW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
For more information please see:
BCR152
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)