Merck
A5431
Sigma-Aldrich
诺布尔琼脂
别名:
琼脂, 琼脂-琼脂, 胶琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H18O9)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50405901
NACRES:
NA.75
形狀
powder
品質等級
應用
food and beverages
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI 密鑰
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Noble琼脂,又名琼脂或洋菜,是从石花菜属和江蓠属等海藻中提取的胶凝性水胶体。它的结构中含有D-半乳糖和3,6-脱水-L-半乳糖重复单元,还掺有少量硫酸酯残基等其他成分。琼脂的主要成分是琼脂糖和硫琼胶。Noble琼脂主要用作人类和动物食品补充剂。另外,工业上它还用于制备固体微生物培养基。
應用
Noble琼脂已用于制备标准固体支持材料——琼脂凝胶平板:
  • 用于培养肿瘤球
  • 通过Osserman & Lawlor溶菌酶平板检测法测定蛋白或血浆中的溶菌酶浓度
  • 作为BG11培养基组分,用于培养Scenedesmus obtusiusculus菌株。
最初用于Noble氰化柠檬酸盐琼脂。
诺布尔琼脂已被用作高级别浆液性卵巢癌(HGSOC)细胞系的生长培养基成分,用于软琼脂菌落测定。它也用作培养厌氧细菌(多形拟杆菌)的培养基成分。
準備報告
由细菌琼脂通过特殊洗涤进一步纯化。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Agar and agarose biotechnological applications
Armisen R
Hydrobiologia, 157-166 (1991)
Agar
Food Gels, 1-51 (1990)
Effect of restricted preen-gland access on maternal self maintenance and reproductive investment in mallards
Giraudeau M, et al.
PLoS ONE, 5(10), e13555-e13555 (2010)
Mourad Sabri et al.
Infection and immunity, 77(3), 1155-1164 (2008-12-24)
Roles of the ZnuACB and ZupT transporters were assessed in Escherichia coli K-12 and uropathogenic E. coli (UPEC) CFT073. K-12 and CFT073 Deltaznu DeltazupT mutants demonstrated decreased (65)Zn(2+) uptake and growth in minimal medium. CFT073Deltaznu demonstrated an intermediate decrease of
Autophagy correlates with the therapeutic responsiveness of malignant pleural mesothelioma in 3D models
Barbone D, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0134825-e0134825 (2015)