品質等級
種類
Type I-B
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤7% water
灰分
≤0.25%
濁度
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
mp
86.5-89.5 °C
轉變溫度
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
凝膠強度
≥1800 g/cm2 (1% gel)
≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.12%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
琼脂糖是从海藻中获得的天然聚合物。这一中性线性多糖由d-半乳糖和3,6-脱水-l-半乳糖组成。这两种物质通过糖苷键交替连接。琼脂糖在凝胶电泳和凝胶色谱中具有重要意义。
應用
琼脂糖可用于:
- 形成光合平板
- 比较研究,将其与天然琼脂、江蓠属红藻(Gracilaria dura)琼脂糖进行比较
- 估算琼脂糖和琼脂样品中的氨基酸浓度
- 作为固定化底物,用于酶固定化
- 在低凝胶浓度下分离高分子量核酸
生化/生理作用
由于其生物相容性、机械强度以及在低温下的胶凝能力等特性,琼脂糖可用作生物墨水。
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
其他客户在看
3D bioprinting cartilage
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery, 277-304 (2018)
Preparation, characterization and benchmarking of agarose from Gracilaria dura of Indian waters
Carbohydrate Polymers, 69(1), 179-188 (2007)
Determination of amino acids in diverse polymeric matrices using HPLC, with emphasis on agars and agaroses
Biochimica et Biophysica Acta, 1472(3), 509-518 (1999)
RECOMBINANT DNA CLONING
Molecular Biology, 45-134 (1995)
Oxygen supply by photosynthesis to an implantable islet cell device
Hormone and Metabolic Research, 47(01), 24-30 (2015)