主要文件
99978
Supelco
铵离子载体 I — 混合物 A
Selectophore
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NB.61
產品線
Selectophore
品質等級
形狀
liquid
成份
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877)
2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
一般說明
请访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
透明的硼硅酸盐玻璃,高耐水解性(I 型)
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2