化驗
≥97.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99.5%
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI 密鑰
PHIQHXFUZVPYII-IVAVZGRVSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3