主要文件
94490
Supelco
δ-Octalactone, mixture of isomers
analytical standard
别名:
6-Propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O2
CAS号:
分子量:
142.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.452-1.458
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
O1C(CCCC1=O)CCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)