About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H17FN4O3 · 1.5H2O
CAS号:
分子量:
347.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤15 wt. % water
溶解度
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
應用
clinical testing
形式
neat
SMILES 字串
O.O.O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(O)=O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
InChI
1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
InChI 密鑰
DKNNITGJCMPHKE-UHFFFAOYSA-N
應用
依诺沙星倍半水合物可用作高效液相色谱法测定血浆中依诺沙星的参考标准品。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Simultaneous assay of fluoroquinolones and theophylline in plasma by high-performance liquid chromatography.
Davis JD, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 621(1), 105- 109 (1993)
Anna Margaret McDonnell et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(8) (2019-04-25)
Cervical cancer is a major cause of death in females worldwide. While survival rates have historically improved, there remains a continuous need to identify novel molecules that are effective against this disease. Here, we show that enoxacin, a drug most