主要文件
93770
Sigma-Aldrich
Tuerk 溶液
for microscopy (for counting of Leukozytes)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
MA.02
等級
for microscopy (for counting of Leukozytes)
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.334
適合性
suitable for microscopy
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)