Merck
93395
Millipore
胰蛋白胨大豆酵母提取物琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
别名:
TSYEA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171605
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 17.0 g/L
dextrose, 2.5 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
papaic digest of soyabean meal, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 6.0 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.3±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Listeria spp.
應用
本品推荐用于通过 Henry 斜射光试验鉴定李斯特氏菌。ISO 委员会在 ISO 10560:1993 规范中推荐使用。
準備報告
将 51 g 悬浮于 1L 蒸馏水中。温和地煮沸以完全溶解培养基。在121 °C下高压蒸汽灭菌15分钟。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)