官能基
amine
fluoro
thiourea
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=S)N[C@H]2[C@@H](CCCC2)N(C)C
InChI
1S/C17H21F6N3S/c1-26(2)14-6-4-3-5-13(14)25-15(27)24-12-8-10(16(18,19)20)7-11(9-12)17(21,22)23/h7-9,13-14H,3-6H2,1-2H3,(H2,24,25,27)/t13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
NQRCAVZHOLYEBJ-ZIAGYGMSSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3