Merck
918709
Sigma-Aldrich
5,6-二甲苯胺吲哚
别名:
Dopamine lutine, Indolylquinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO2
CAS号:
分子量:
149.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=CC(C=CN2)=C2C=C1O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H
InChI 密鑰
SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)