Merck
90964
Supelco
氯化氢 溶液
3 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
别名:
甲醇HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.05
等級
for GC derivatization
品質等級
形狀
liquid
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
濃度
3 M in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.871-0.881 g/mL at 20 °C
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
甲醇HCl(溶于甲醇中的氯化氢)特别适用于制备挥发性(短链)脂肪酸的甲酯。通过在酸性催化剂(例如HCl)存在下,在密封容器中、高温下将其与无水乙醇(例如甲醇)一起进行短暂加热,可实现脂肪酸的酯化。在反应中,一个脂肪酸分子和一个醇分子通过释放一个水分子而发生连接。衍生物可以从反应介质中快速且容易地进行定量回收。
應用
更多信息请参见产品信息
适用于皮质类固醇、雌激素、脂肪酸、啤酒花和啤酒苦味酸、脂类、甲酸和乙酸(香烟烟雾中)的衍生化。
特點和優勢
  • 脂肪酸的衍生化,特别是挥发性(短链)脂肪酸
  • 与挥发性副产物发生清洁反应(无副反应)
  • 提供清洁、快速、定量的衍生化
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
David Costalago et al.
Scientific reports, 10(1), 8517-8517 (2020-05-24)
Fish growth and survival are largely determined by the nutritional quality of their food, and the fish that grow quickly during early life stages are more likely to reproduce. To adequately estimate the quality of the prey for fish, it