Merck
87578
Supelco
四(癸基)溴化铵
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
别名:
四正癸基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
CAS号:
分子量:
659.01
Beilstein:
5842649
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.21
描述
cationic
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder
品質
LiChropur
分子量
659.01 g/mol
技術
ion pair chromatography: suitable
mp
87-90 °C
&lambda ;
10 % in methanol
紫外吸收
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
离子对试剂作为流动相添加剂可以在反相高效液相色谱柱上分离离子和高极性物质。流动相添加剂的纯度是其成功应用的最重要参数。Sigma-Aldrich拥有广泛的定制试剂,适用于各类阴离子(季铵盐和磷盐)和阳离子(链烷磺酸盐)的测定。所有流动相添加剂均专门针对现代反相高效液相色谱的需求经过严格测试:
推薦產品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想LiChropur试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)