Merck
87117
Supelco
神经酸
analytical standard
别名:
顺-15-二十四碳烯酸, 鲨油酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13COOH (cis)
CAS号:
分子量:
366.62
Beilstein:
1728551
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
42-43 °C (lit.)
格式
neat
官能基
carboxylic acid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h9-10H,2-8,11-23H2,1H3,(H,25,26)/b10-9-
InChI 密鑰
GWHCXVQVJPWHRF-KTKRTIGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
神经酸是棕榈酸、硬脂酸、油酸等多种脂肪酸去饱和化和伸长过程的产物。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
神经酸可以作为分析参考标准物,用于
  • 通过配备质谱仪检测器(GC-MSD)的气相色谱法测定浆果种子提取物样品中的神经酸;
  • 通过同位素稀释气相色谱-负化学电离-质谱分析(ID-GC-NCI-MS)测定人体血液中的神经酸;
  • 通过电子电离下的GC结合飞行时间质谱分析操作测定临床戒烟研究中采用的人血浆样品中的神经酸;
  • 以及通过GC-MS方法测定脑组织中的神经酸。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
油酸 analytical standard
Supelco
75090
油酸
Fatty Acids Analysis Using Gas Chromatography-Mass Spectrometer Detector (GC/MSD)-Method Validation Based on Berry Seed Extract Samples.
Mazurek B, et al.
Food Analytical Methods, 10(8), 2868-2880 (2017)
A fully validated GC-TOF-MS method for the quantification of fatty acids revealed alterations in the metabolic profile of fatty acids after smoking cessation.
Goettel M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1041(8), 141-150 (2017)
Evidence That Parietal Lobe Fatty Acids May Be More Profoundly Affected in Moderate Alzheimer?s Disease (AD) Pathology Than in Severe AD Pathology.
Nasaruddin ML, et al.
Metabolites, 8(4), 69-69 (2018)
Wide-ranging alterations in the brain fatty acid complement of subjects with late Alzheimer?s disease as detected by GC-MS.
Nasaruddin ML, et al.
American Journal of Translational Research, 8(1), 154-154 (2016)
Jiun-Rong Chen et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 15(8), 467-472 (2004-08-11)
Nutritional factors may be relative to attention-deficit hyperactive disorder (ADHD), although the pathogenic mechanism is still unknown. Based on the work of others, we hypothesized that children with ADHD have altered dietary patterns and fatty acid metabolism. Therefore, the aim