蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽壓力
~0.7 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
bp
182 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
γ-萜品烯可用作气相色谱-质谱法(GC-MS)定量分析百里香油样品中分析物的分析标准品。
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
124.9 °F - closed cup
閃點(°C)
51.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
实验方案
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial