Merck
861375
Sigma-Aldrich
Wright 染色剂
certified by the Biological Stain Commission
别名:
曙红-亚甲蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
等級
certified by the Biological Stain Commission
品質等級
化驗
≤4% (HPLC)
形狀
powder
濃度
≤4% (HPLC)
溶解度
methanol: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI 密鑰
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
瑞氏染液是一种改良型罗曼诺夫斯基染色剂,通常用于检测血液中的细胞组分。它是由美蓝(Methylene Blue)和伊红(Eosin Y)混合而成的多色染液。用瑞氏染液染色血膜后,白细胞的细胞核与细胞质呈现不同的蓝色或粉色。
應用
  • 瑞氏染液适用于外周血涂片和骨髓涂片的染色。
  • 可用于研究人造血细胞的细胞遗传学。
  • 也用于人胚胎干细胞的核型分析。
  • 还用于染色体G显带染色,有助于分析扩散不良的中期有丝分裂。
据报道,在血液染色方面优于迈格林华染色液 。
特點和優勢
  • 该瑞氏染液采用纯化染料,免去染色不均,显色具有批次间可重复性。
  • 血液染色的效果优于May-Grunwald染色剂。
  • 通过生物染色委员会认证。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Phenotypic, Functional, and Safety Control at Preimplantation Phase of MSC-Based Therapy.
Lech W, et al.
Stem Cells International, 2016, 2514917-2514917 (2016)
Chromosome Analysis Protocols (1994)
Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 390-390 (1954)
Rodak BF
Hematology: Clinical Principles and Applications (2007)
A Rapid Method for the Differential Staining of Blood Films and Malarial Parasites.
J H Wright
The Journal of medical research, 7(1), 138-144 (1902-01-01)