蒸汽密度
2.45 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形狀
liquid
自燃溫度
653 °F
expl. lim.
10.6 %
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
n20/D 1.443
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.4 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 作为一种碱,用于在甲醇中存在癸硼烷和氯化铈(III)七水合物的情况下将酮化学选择性还原成乙醇。
- 作为苯甲醛与β-萘酚的反应物,用于以非离子型表面活性剂(Triton X-100)作为催化剂合成Betti碱。
- 作为一种催化,通过醛和伯胺合成二胺。
- 作为氢化铝的改性剂,用作选择性还原剂将N-苄基-4-乙氧羰基哌啶转换为N-苄基-4-甲酸基哌啶。
- 作为溶剂/碱,用于钯催化薗头偶联反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
37.4 °F - closed cup
閃點(°C)
3 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter