蒸汽壓力
36.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
效力
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.3-63.0 % (v/v)
pH值
6.4 (20 °C, 0.6 g/L in H2O)
bp
101.2 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
轉變溫度
flash point 35.6 °C
溶解度
105 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
官能基
nitro
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI 密鑰
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,134 - 1,138
Identity (IR): conforms
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup