Merck
80828
Supelco
Dimethylpropiothetin 盐酸盐
PESTANAL®, analytical standard
别名:
DMSP, Dimethyl-3-propiothetin chloride, Dimethylsulfoniopropionate 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O2S· HCl
CAS号:
分子量:
170.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
化驗
≥96.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤5.0% water
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S+](CCC(=O)[O-])(C)C.Cl
InChI
1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
RRUMKKGRKSSZKY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二甲基丙噻亭是存在于藻类、水生植物等盐碱环境生物体内的天然产物。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Demethylation of dimethylsulfoniopropionate and production of thiols in anoxic marine sediments
Kiene PR and Taylor FB
Applied and Environmental Microbiology, 54(9), 2208-2212 (1988)