Merck
80331
Millipore
HiCrome EC 0157:H7 选择性添加剂 I
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
形狀
liquid
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
應用
建议用于食物样品中大肠杆菌 O157:H7 的分离和便捷检测。
成分
(每瓶,足够用于 500mL 培养基)
蒸馏水 5mL
新生霉素 15mg
亚碲酸钾 1.5mg
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)