Merck
79895
Supelco
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid
pharmaceutical impurity standard
别名:
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O3
CAS号:
分子量:
178.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water
應用
clinical testing
格式
neat
SMILES 字串
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Application in enzyme inhibition studies: (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid is utilized to explore enzyme interactions and inhibitory mechanisms within pharmaceutical and biochemical research, providing insights that assist in the development of therapeutic agents and drugs (Ploch-Jankowska, 2024).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)