Merck
72833
Sigma-Aldrich
三聚氰胺树脂微粒,FITC 标记
size: 4 μm
别名:
三聚氰胺甲醛树酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
aqueous suspension
濃度
2.5% (solids)
粒徑
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
螢光
λex 490 nm; λem 525 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)