Merck
71738
Supelco
钠离子载体V
Selectophore, function tested
别名:
4-十八烷酸甲基-N,N,N′,N′-四环己基-1,2-苯二氧基二乙酰胺, ETH 4120
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C53H88N2O6
分子量:
849.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
形狀
liquid
品質
function tested
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCc1ccc(OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(OCC(=O)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c1
InChI
1S/C53H88N2O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-28-37-53(58)61-41-44-38-39-49(59-42-51(56)54(45-29-20-16-21-30-45)46-31-22-17-23-32-46)50(40-44)60-43-52(57)55(47-33-24-18-25-34-47)48-35-26-19-27-36-48/h38-40,45-48H,2-37,41-43H2,1H3
InChI 密鑰
HSRJLFJSCKIVPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
應用
精选应用实例
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的熔锥内。
外觀
0.5mL 庚烷溶液
其他說明
用于长寿命化学传感器的非常亲脂性的钠选择性离子载体
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
P. Gehrig et al.
Analytica Chimica Acta, 233, 295-295 (1990)