主要文件
70142
Millipore
乳糖肉汤
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.74
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
lactose, 5 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
6.9±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
建议用于水、牛奶和其他物质中大肠菌群的推定试验。它基本上与美国药典中的配方一致。
準備報告
向13 g中加入1升蒸馏水中。充分混匀,并分装至带有杜氏管的容器中。在121°C高压灭菌15分钟。
其他說明
按照 中的规范制备
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
乳糖 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1206000
乳糖
Stand. Meths. for the Examin. of Water & Sewage, 9th Ed., 186-186 (1946)
Stand. Meths. for the Examin. of Dairy Prods., 9th Ed., 133-133 (1948)