product name
吡咯烷酮肽酶试纸, suitable for microbiology
產品線
BioChemika
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
應用
clinical testing
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Gemella spp.
Enterococcus spp.
Lactococcus spp.
Streptococcus spp.
microbe id | in situ hybridization spp.
相关类别
一般說明
The result of the reaction is read after 2 min.
應用
它是用于检测吡咯烷酮酰肽酶(吡咯烷酮肽酶)的酶试验。本品是由常规的肠球菌和 98% 的 产脓链球菌菌株产生的酶。吡咯烷酮肽酶的检测是一种灵敏、可靠且快速的广泛应用方法。它的效率显著高于用于鉴别产脓链球菌菌株的杆菌肽试验 (Fluka® 08382) 和肠球菌的分组试验。测试条也可用于鉴定革兰氏阳性菌属、触酶阴性球菌和球杆菌。
在 2 分钟之后读取试验结果。
包裝
成分
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - STOT SE 2
標靶器官
Immune system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques