Merck
65690
Sigma-Aldrich
3-甲氨基丙胺
technical, ≥97.0% (GC)
别名:
N-甲基-1,3-丙二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NH(CH2)3NH2
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
878143
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
139-141 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
閃點(°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1