主要文件
58381
Hamilton® 注射器,700 系列,专用针头
702SNR, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
glass body
針尺寸
22s ga (blunt tip)
特點
needle type SN (special needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80465
針長
51 mm (2 in.)
容積
25 μL
相容性
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)