主要文件
573698
Supelco
AmberSep® OPTIPORE L-493 聚合物吸附剂
20-50 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
AmberSep® OPTIPORE L-493 聚合物吸附剂,
形狀
beads
品質等級
技術
LPLC: suitable
表面積
1100 m2/g
基質
styrene-divinylbenzene (macroporous)
基質活性組
polymer
粒徑
20-50 mesh
孔徑
1.16 mL/g pore volume
46 Å mean pore size
體積密度
680 g/L (19.0 kg/cuft)
分離技術
mixed mode
一般說明
AmberSep® OPTIPORE L-493 是一种聚合物吸附剂,用于浓缩空气和水中的有机化合物。它是一种高度交联的苯乙烯聚合物,不溶于强酸、强碱和有机溶剂。它具有独特的孔径分布和高表面积。它是一种用于液体应用的湿材料,可以在环境温度的空气气流中轻松干燥。吸附剂具有疏水表面并且具有非催化性质。
應用
AmberSep® OPTIPORE L-493 聚合物吸附剂可用于:
  • 水和食品样品中铜、铅和铁的固相萃取
  • 采用零长柱(zero-length colum)考察丙烯腈吸附的动力学研究
  • 在评估以ELECTRE 技术测量镉含量的常用实验室方法中提取目标复合物
  • 在苯酚和 BPA 的分离中常用聚合物吸附剂的吸附行为比较研究
  • 树脂在回收醇中的吸附能力的比较研究
  • 采用 FI-FAAS 测定工业污染水样中的铬
  • 挥发性脂肪酸 (VFA) 混合物中乙酸的分离
多环芳烃吸附剂,用于浓缩水中的有机物;性能优于碳。
  • 无催化活性的疏水吸附剂
  • 对有机化合物具有高容量
  • 高机械强度的大孔颗粒
法律資訊
Ambersep is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Volatile fatty acid adsorption on anion exchange resins: kinetics and selective recovery of acetic acid
Eregowda T, et al.
Separation Science and Technology, 55(8), 1449-1461 (2020)
Adsorptive recovery of alcohols from a model syngas fermentation broth
Sadrimajd P, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 254, 115590-115590 (2019)
Separation of bisphenol A and phenol from water by polymer adsorbents: Equilibrium and kinetics studies
Ipek I, et al.
Journal of Water Process Engineering, 16, 206-211 (2017)