Merck
52941
Supelco
丙酰左旋肉碱-D3
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N-二甲基-N-(甲基-d3)-2-(1-氧代丁氧基)-1-丙烷 内盐, L-肉碱-(甲基-d3) 十八烷酸酯, 丙酰基-L-肉碱- (N-甲基-d3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D3H16NO4
分子量:
220.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99.0%
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI 密鑰
UFAHZIUFPNSHSL-FPUGOENOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)