主要文件
52083
Millipore
Thayer-Martin 添加剂 II
suitable for microbiology
别名:
Vitamino 生长添加剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌
sterile
品質等級
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Neisseria spp.
應用
推荐用于培养奈瑟菌菌种的化学合成生长添加剂。
成分
组分(每瓶足够用于 500mL 培养基)
第 I 部分 (Fluka® 90541):
维生素 B12 0.1mg;L-谷氨酰胺 100mg;硫酸腺嘌呤 10mg;盐酸鸟嘌呤 0.3mg;对胺基苯甲酸 (PABP) 0.13mg;L-半胱氨酸 11mg;NAD (辅酶 I) 2.5mg;辅羧酶 1mg;硝酸铁 0.2mg;盐酸硫胺素 0.03mg;盐酸半胱氨酸 259mg;右旋糖 1g
第 II 部分(再水化液,Fluka 18661):
右旋糖 1g;蒸馏水 10mL
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)