主要文件
5154
Sigma-Aldrich
Silk Fibroin
from domesticated Bombyx mori silkworm, liquid, 50 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D scaffolds
别名:
Silk Fibroin Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
产品名称
丝素溶液, 50 mg/mL
生物源
domesticated Bombyx mori silkworm
品質等級
形狀
solution
分子量
avg mol wt 100 kDa
濃度
50 mg/mL
~50 mg/mL
應用
clinical testing
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
该丝素溶液由来自家蚕的100%丝素蛋白组成。本品的生产方式可以最大限度减少污染,并且具有较低的微生物污染水平,但不是无菌的。
丝素蛋白是家蚕蚕丝的主要结构成分。 由于丝素蛋白具有高度的生物相容性且在植入体内时无免疫反应,因此,它在医学相关应用中具有很大的应用潜力。 将蚕丝纤维溶解于丝素蛋白水溶液中,可用作培养物的添加剂或用于生产供组织工程相关研究使用的3D支架。
与传统的组织工程方法一样,蚕丝支架通常在体外接种至特定细胞类型,因为大多数细胞会粘附于丝素蛋白,然后随时间培养生长以模拟组织结构。已有研究表明,许多天然存在的蛋白水解酶可使丝素蛋白降解,这使其成为与其他合成材料不同的生物活性支架。 因此,蚕丝支架材料在体内通过类似的生理途径发生降解和重塑。 丝素蛋白由非必需氨基酸和必需氨基酸组成,含有特定浓度的丙氨酸和甘氨酸,这些氨基酸随后被周围细胞重新吸收,用于新的组织再生。这一点非常重要,因为蚕丝降解产物不会在局部环境聚集,因此,它不会导致通常与其他合成和天然存在的生物材料相关的毒性。
蚕丝能够生产出各种形式和规格的支架类型(如涂层、薄膜、海绵、水凝胶、电纺纤维、微/纳米球等),这使其比其他生物聚合物体系具有更多优点,例如胶原蛋白、壳聚糖和藻酸盐等具有较少的加工选择。通过各种加工技术,可修饰蚕丝材料的性质,包括改变降解速率、疏水性/亲水性、透明度、机械强度、孔隙率、透氧性和热稳定性。在这方面,蚕丝蛋白代表一类在指定应用中具有可定义材料性质的生物聚合物。
如果使用本品培养细胞,应采取措施保持培养物的无菌性,如使用抗生素。
準備報告
在2-10°C下缓慢解冻。轻轻旋转混合内容物。请勿剧烈涡旋或移液。如果20ml瓶内的内容物在解冻后未完全使用,则将其分装成小体积并在-70℃下冷冻。尽量减少产品冻融。产品处于解冻状态不可超过一周,否则可能会发生蛋白质聚集。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)