Merck
44924
Millipore
L-α-磷脂酰胆碱
suitable for microbiology, Surfactant and constituent of the liposomal carrier system
别名:
1,2-二酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱,L-α-卵磷脂,偶氮凝集素,PC, 卵磷脂 来源于大豆, 大豆卵磷脂, 1,2-二酰基-sn-甘油-3-胆碱磷酸, 3-sn-磷脂酰胆碱, L-α-卵磷脂, Azolectin, PC
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
Beilstein:
5209585
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
soybean
品質等級
化驗
≥95% (phosphatides (as acetone insolubles))
形狀
powder
分子量
observed mol wt 790.15 g/mol
濃度
≥25% (phosphatidylcholine, TLC)
酸價
≤35 mg KOH/g
過氧化值
≤5 meq/kg
應用
microbiology
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI 密鑰
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种 L-α-磷脂酰胆碱是从大豆中提取和纯化的。它是所有单核细胞增多性李斯特菌和某些依氏利斯特菌菌株中存在的特异性磷脂酶的底物。如果在固体培养基中使用 L-α-磷脂酰胆碱,则可以检测到具有特定磷脂酶的生物体的存在。磷脂酰胆碱被裂解,从而产生沉淀,在菌落周围可见不透明的光晕。
應用
L-α-磷脂酰胆碱是用于膜研究的几种磷脂之一,经常用作脂质体药物递送系统的成分。
在这种情况下,将其添加到培养基中,以区分产生特定磷脂酶的微生物和不能产生磷脂酶的微生物。
生化/生理作用
脑磷脂脑中的主要结构磷脂,包含脂肪总量的约15%;主要局限于灰质。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%