Merck
44243
Supelco
十二烷基三甲基硫酸氢铵
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11N(CH3)3HSO4
分子量:
325.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.21
描述
anionic
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
solid
品質
LiChropur
技術
ion pair chromatography: suitable
&lambda ;
10 % in H2O
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-15H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KSZDKSNRUYOJHR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)