product name
安伯来特™ HPR1200 H 氢型, 23-27 mesh particle size
形狀
beads
品質等級
交聯
8 % cross-linked
濕度
50-56%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
sulfonic acid
粒徑
23-27 mesh
550-650 μm
容量
1.8 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
cation exchange
應用
以Dowex 1X4阴离子交换树脂为吸附剂,采用11B NMR和毛细管电泳对碘化对比介质进行表征。
设计用于脱盐的强酸性阳离子交换树脂。单分散的粒度范围提供了极高的流速和效率。该树脂符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
其他說明
该树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the