Merck
41612
Supelco
PCB 209 溶液
10±0.5 μg/mL in isooctane, analytical standard
别名:
十氯联苯溶液 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12Cl10
CAS号:
分子量:
498.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10±0.5 μg/mL in isooctane
折射率
n/D 1.3900-1.3940
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI 密鑰
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)