Merck
391506
Sigma-Aldrich
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide
97%
别名:
Octadecyl viologen dibromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H82Br2N2
CAS号:
分子量:
822.96
Beilstein:
6468042
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
97%
形狀
solid
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Br-].[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2
InChI
1S/C46H82N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-39-47-41-35-45(36-42-47)46-37-43-48(44-38-46)40-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h35-38,41-44H,3-34,39-40H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
YDYWCRSQIYYNGG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)