Merck
379832
Sigma-Aldrich
罗谢尔盐 四水合物
99.98% trace metals basis
别名:
L(+)-酒石酸 钾钠盐, 洛瑟尔氏盐, 罗谢尔盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
CAS号:
分子量:
282.22
Beilstein:
6113568
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
99.98% trace metals basis
形狀
solid
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI 密鑰
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酒石酸钾钠四水合物,俗称罗谢尔盐,是一种铁电晶体,具有高压电效应。它具有潮解性和水溶性,以及最高的机电耦合系数。 它是DNS(3,5-二硝基水杨酸)试剂(一种比色试剂)和Fehling溶液B的组成部分,这些试剂可用于还原糖的测定。 NMR光谱和自旋晶格弛豫时间已有报道。
應用
酒石酸钾钠四水合物可用于以下过程:
  • 多酚测定。
  • 铁纳米颗粒的合成,从而用于非晶碳纳米纤维的合成中。
  • 作为储液中的一种成分,用于诱导蛋白结晶。
  • 作为电镀液的成分,用于在聚碳酸酯基板上进行化学镀银。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
New ferroelastic properties and the paraelectric-ferroelectric-paraelectric phase transitions of Rochelle salt.
Lim AR and Lee KS.
Journal of Applied Physics, 110(3), 033520-033520 (2011)
Scott Reiling et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology communications, 70(Pt 11), 1485-1491 (2014-11-06)
Pseudomonas aeruginosa causes opportunistic infections and is resistant to most antibiotics. Ongoing efforts to generate much-needed new antibiotics include targeting enzymes that are vital for P. aeruginosa but are absent in mammals. One such enzyme, type II dehydroquinase (DHQase), catalyzes
Chemical composition and in vitro antioxidant and antidiabetic activities of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. essential oil.
Basak SS and Candan F.
Journal of the Iranian Chemical Society, 7(1), 216-226 (2010)
Ligand-optimized electroless synthesis of silver nanotubes and their activity in the reduction of 4-nitrophenol.
Muench F, et al.
Nanotechnology, 22(41), 415602-415602 (2011)
Jan T, et al.
Fundamentals of Piezoelectric Sensorics: Mechanical, Dielectric, and Thermodynamical Properties of Piezoelectric Materials, 11-11 (2010)