Merck
367648
Sigma-Aldrich
分散蓝 14
Dye content 97 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14N2O2
CAS号:
分子量:
266.29
顏色索引編號:
61500
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
96.5-103.5%
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, 97%
mp
220-222 °C (lit.)
溶解度
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm
644 nm (2nd)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
InChI 密鑰
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)