蒸汽密度
5.31 (vs air)
蒸汽壓力
9.46 mmHg ( 115 °C)
產品線
PESTANAL®
自燃溫度
1004 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis