Merck
34855-M
Sigma-Aldrich
环己烷
suitable for HPLC, ≥99.7%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
80.7 °C (lit.)
等級
HPLC grade
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.7%
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
9 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸發殘留物
≤0.0005%
透射率
220 nm, ≥20%
230 nm, ≥50%
235 nm, ≥80%
255 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
0.780 g/mL at 25 °C
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 255 nm Amax: ≤0.01
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Important notice
  • The article number 34855-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34855-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)