Merck
34516
Supelco
灭菌丹-D4
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-(Trichloromethylsulfanyl)isoindole-d4-1,3-dione, 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4, N-(Trichloromethylthio)phthalimide-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D4Cl3NO2S
分子量:
300.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)SN1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
HKIOYBQGHSTUDB-RHQRLBAQSA-N
相关类别
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)