產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CC1OC(OCC(C(CC)O2)/C=C(/C=C/C(C(C)CC(CCN3CC(C)CC(C)C3)C(OC4OC(C)C(O)C(N(C)C)C4O)C(C)C(O)CC2=O)=O)C)C(OC)C(OC)C1O
InChI
1S/C46H80N2O13/c1-13-36-33(24-57-46-44(56-12)43(55-11)40(53)31(8)59-46)19-25(2)14-15-34(49)28(5)20-32(16-17-48-22-26(3)18-27(4)23-48)42(29(6)35(50)21-37(51)60-36)61-45-41(54)38(47(9)10)39(52)30(7)58-45/h14-15,19,26-33,35-36,38-46,50,52-54H,13,16-18,20-24H2,1-12H3/b15-14+,25-19+/t26-,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33-,35-,36-,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46-/m1/s1
InChI 密鑰
JTSDBFGMPLKDCD-XVFHVFLVSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
標靶器官
Cardio-vascular system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3