產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
Fc1cc2OCC(=O)N(CC#C)c2cc1N3C(=O)C4=C(CCCC4)C3=O
InChI
1S/C19H15FN2O4/c1-2-7-21-15-9-14(13(20)8-16(15)26-10-17(21)23)22-18(24)11-5-3-4-6-12(11)19(22)25/h1,8-9H,3-7,10H2
InChI 密鑰
FOUWCSDKDDHKQP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙炔氟草胺是一种除草剂,属于苯并恶嗪酮类,是含有与带有酮基的恶嗪环(具有四个碳原子,一个氧原子和一个氮原子的六元脂族环)稠合的苯的有机化合物。用于大豆、花生、果园果实和其他农作物上。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Lia Marchi-Werle et al.
Journal of economic entomology, 110(5), 2100-2108 (2017-09-30)
The soybean aphid, Aphis glycines Matsumura (Hemiptera: Aphididae), is an invasive species from Asia that has been the major economic insect pest of soybeans, Glycine max (L.) Merrill, since 2000. While use of soybeans expressing antibiosis and antixenosis is a
Ethann R Barnes et al.
Frontiers in plant science, 8, 1455-1455 (2017-09-05)
Common ragweed emerges early in the season in Nebraska, USA and is competitive with soybean; therefore, preplant herbicides are important for effective control. Glyphosate has been used as a preplant control option; however, confirmation of glyphosate-resistant (GR) common ragweed in