Merck
32515
Supelco
磺胺噻唑-苯基-13C6
VETRANAL®, analytical standard
别名:
4-氨基-N-(2-噻唑基)苯-13C6-磺酰胺, N1-(2-噻唑基)磺胺-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C3H9N3O2S2
分子量:
261.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
形式
neat
質量偏移
M+6
SMILES 字串
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
InChI 密鑰
JNMRHUJNCSQMMB-UQUYMPKGSA-N
一般說明
Chemical structure: sulfonamide
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)